1-(2-Hidroxietil)piperazina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Piperazin-1-iletanol
OR18310-500G
APOSOR18310-500GEA 29 EUR
APOSOR18310-500G
1-(2-Hidroxietil)piperazina 97%
1-(2-Hidroxietil)piperazina
Formula: C₆H₁₄N₂O
MW: 130,19 g/mol
Pto. Ebullición: 242…246 °C
Pto. de fusión: –39 °C
Densidad: 1,061 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005970
Núm. CAS: 103-76-4
EINECS: 203-142-3