α-Cloro-p-xileno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: alpha-Chloro-p-xylene, 4-Methylbenzyl chloride
OR18311-100G OR18311-25G OR18311-500G
APOSOR18311-100GEA 43.5 EUR
APOSOR18311-100G APOSOR18311-25G APOSOR18311-500G
α-Cloro-p-xileno 99%
α-Cloro-p-xileno
Intermediate for organic synthesis.
Formula: C₈H₉Cl
MW: 140.61 g/mol
Pto. Ebullición: 199…201 °C
Pto. de fusión: 44351 °C
Densidad: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000919
Núm. CAS: 104-82-5
EINECS: 203-241-1
UN: 3265
ADR: 8 III
Índice Merck: 12,10224