(Isopropiltio)benceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Isopropyl phenyl sulphide
OR18312-1KG OR18312-250G OR18312-50G
APOSOR18312-1KGEA 122 EUR
APOSOR18312-1KG APOSOR18312-250G APOSOR18312-50G
(Isopropiltio)benceno 97%
(Isopropiltio)benceno
Formula: C₉H₁₂S
MW: 152,26 g/mol
Pto. Ebullición: 105 °C/ 40mmHg
Densidad: 0,9852 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039842
Núm. CAS: 3019-20-3
EINECS: 221-162-0