1-Bromo-2-iodobenceno 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromoiodobenzene
OR18313-100G OR18313-25G
APOSOR18313-100GEA 40.6 EUR
APOSOR18313-100G APOSOR18313-25G
1-Bromo-2-iodobenceno 98+%
1-Bromo-2-iodobenceno
Formula: C₆H₄BrI
Pto. Ebullición: 257 °C
Pto. de fusión: 44478 °C
Densidad: 2,203 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001030
Núm. CAS: 583-55-1
EINECS: 209-508-9