1,2,3-Triazol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,2,3-1H-Triazol
OR18314-25G
OR18314-100G
APOSOR18314-25GEA
21.9
EUR
APOSOR18314-25G
APOSOR18314-100G
1,2,3-Triazol 98%
1,2,3-Triazole
Formula:
C₂H₃N₃ Pto. Ebullición: 203 °C/752mmHg Pto. de fusión: 23…25 °C Densidad: 1,192 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014490 Núm. CAS: 288-36-8 |