1,8-Naftalenodiamina 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,8-naftilenodiamina
OR18317-1KG OR18317-100G
APOSOR18317-1KGEA 161 EUR
APOSOR18317-1KG APOSOR18317-100G
1,8-Naftalenodiamina 90%
1,8-Naftalenodiamina
Formula: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Pto. Ebullición: 205 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 62…64 °C
Pto. de inflamación: 195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004033
Núm. CAS: 479-27-6