4-terc-Butil-1-bromobenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-terc-butilbenceno
OR18318-100G OR18318-1KG OR18318-500G
APOSOR18318-100GEA 21.9 EUR
APOSOR18318-100G APOSOR18318-1KG APOSOR18318-500G
4-terc-Butil-1-bromobenceno 97%
4-terc-Butil-1-bromobenceno
Formula: C₁₀H₁₃Br
MW: 213.12 g/mol
Pto. Ebullición: 106…109 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 15…16 °C
Densidad: 1.229 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000108
Núm. CAS: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2