Alcohol 4-metoxibencílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Alcohol anísico
OR18325-100G OR18325-1KG OR18325-500G
APOSOR18325-100GEA 21.9 EUR
APOSOR18325-100G APOSOR18325-1KG APOSOR18325-500G
Alcohol 4-metoxibencílico 98%
Alcohol 4-metoxibencílico
Formula: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Pto. Ebullición: 258…260 °C
Pto. de fusión: 22…25 °C
Densidad: 1,108 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004653
Núm. CAS: 105-13-5
EINECS: 203-273-6