Ácido 4-cianobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18327-100G OR18327-25G OR18327-250G
APOSOR18327-100GEA 102 EUR
APOSOR18327-100G APOSOR18327-25G APOSOR18327-250G
Ácido 4-cianobenzoico 98%
Ácido 4-cianobenzoico
Formula: C₈H₅NO₂
Pto. de fusión: 219…221 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002528
Núm. CAS: 619-65-8
EINECS: 210-606-9