1,4-Dietoxibenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18328-100G OR18328-25G OR18328-500G
APOSOR18328-100GEA 116 EUR
APOSOR18328-100G APOSOR18328-25G APOSOR18328-500G
1,4-Dietoxibenceno 98%
1,4-Dietoxibenceno
Formula: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166.22 g/mol
Pto. Ebullición: 245…248 °C
Pto. de fusión: 69…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015146
Núm. CAS: 122-95-2
EINECS: 204-585-5