3-Bromofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18331-100G OR18331-500G
APOSOR18331-100GEA 52.2 EUR
APOSOR18331-100G APOSOR18331-500G
3-Bromofenol 98%
3-Bromofenol
Formula: C₆H₅BrO
Pto. Ebullición: 236 °C
Pto. de fusión: 28…32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002253
Núm. CAS: 591-20-8
EINECS: 209-706-5