Citosina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Aminopyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-2-pyrimidinol
OR18333-100G OR18333-1KG OR18333-500G
APOSOR18333-100GEA 24.8 EUR
APOSOR18333-100G APOSOR18333-1KG APOSOR18333-500G
Citosina 98%
Citosina
Formula: C₄H₅N₃O
MW: 111,1 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006034
Núm. CAS: 71-30-7