1,1'-Carbonilbis-1H-imidazol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: CDI, 1,1'-Carbonilbis(imidazol)
OR18334-1KG OR18334-250G OR18334-50G
APOSOR18334-1KGEA 128 EUR
APOSOR18334-1KG APOSOR18334-250G APOSOR18334-50G
1,1'-Carbonilbis-1H-imidazol 98%
1,1'-Carbonilbis-1H-imidazol
Formula: C₇H₆N₄O
Pto. de fusión: 117…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005286
Núm. CAS: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN: 3263
ADR: 8,II