1,2-Difeniletano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dibencilo
OR18335-100G OR18335-500G OR18335-1KG
APOSOR18335-100GEA 36.4 EUR
APOSOR18335-100G APOSOR18335-500G APOSOR18335-1KG
1,2-Difeniletano 98%
1,2-Difeniletano
Formula: (C₆H₅)CH₂CH₂(C₆H₅)
MW: 182.27 g/mol
Pto. Ebullición: 284…285 °C
Pto. de fusión: 50…53 °C
Densidad: 1.014 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004796
Núm. CAS: 103-29-7
EINECS: 203-096-4
Índice Merck: 12,01245