Ácido 3-(3,4-dimetoxifenil)propionico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 3,4-dimetoxihidrocinamico
OR18337-100G OR18337-25G
APOSOR18337-100GEA 69.6 EUR
APOSOR18337-100G APOSOR18337-25G
Ácido 3-(3,4-dimetoxifenil)propionico 99%
Ácido 3-(3,4-dimetoxifenil)propionico
Formula: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210,23 g/mol
Pto. de fusión: 96…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002774
Núm. CAS: 2107-70-2
EINECS: 218-288-3