Ácido 3-nitroftalico 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18338-1KG OR18338-2.5KG OR18338-500G
APOSOR18338-1KGEA 65.4 EUR
APOSOR18338-1KG APOSOR18338-2.5KG APOSOR18338-500G
Ácido 3-nitroftalico 96%
Ácido 3-nitroftalico
Formula: C₈H₅NO₆
MW: 211.13 g/mol
Pto. Ebullición: 441
Pto. de fusión: 210…216 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007138
Núm. CAS: 603-11-2
EINECS: 210-030-8