Quinoxalina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18339-500G OR18339-100G
APOSOR18339-500GEA 183 EUR
APOSOR18339-500G APOSOR18339-100G
Quinoxalina 98%
Quinoxalina
Formula: C₈H₆N₂
MW: 130.15 g/mol
Pto. Ebullición: 220…223 °C
Pto. de fusión: 27…34 °C
Densidad: 1.124 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006719
Núm. CAS: 91-19-0
EINECS: 202-047-4
Índice Merck: 12,08263
New Product