10-Undecen-1-ol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18341-10G OR18341-25G OR18341-50G
APOSOR18341-10GEA 21.9 EUR
APOSOR18341-10G APOSOR18341-25G APOSOR18341-50G
10-Undecen-1-ol 99%
10-Undecen-1-ol
Formula: C₁₁H₂₂O
Pto. Ebullición: 132…133 °C/15mmHg
Pto. de fusión: –3 °C
Densidad: 0,848 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004750
Núm. CAS: 112-43-6
EINECS: 203-971-0