5,6-Dichloropicolinic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid
OR183419-1G OR183419-5G OR183419-10G
APOSOR183419-1GEA 40.6 EUR
APOSOR183419-1G APOSOR183419-5G APOSOR183419-10G
5,6-Dichloropicolinic acid 98%
5,6-Dichloropicolinic acid
Formula: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192,00 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185546
Núm. CAS: 88912-24-7