1,3,5-Trimetoxibenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: O,O,O-1,3,5-Trimetilresorcinol
OR18342-100G OR18342-25G OR18342-500G
APOSOR18342-100GEA 33.5 EUR
APOSOR18342-100G APOSOR18342-25G APOSOR18342-500G
1,3,5-Trimetoxibenceno 98%
1,3,5-Trimetoxibenceno
Formula: C₉H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 225 °C
Pto. de fusión: 51…53 °C
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008385
Núm. CAS: 621-23-8
EINECS: 210-673-4