Fluoreno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
9H-Fluorene, Diphenylenmethane
OR18343-100G
OR18343-250G
OR18343-500G
APOSOR18343-100GEA
39.3
EUR
APOSOR18343-100G
APOSOR18343-250G
APOSOR18343-500G
Fluoreno 98%
Fluoreno
Formula:
C₁₃H₁₀ MW: 166,22 g/mol Pto. Ebullición: 295 °C Pto. de fusión: 112…115 °C Densidad: 1,202 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 151 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001111 Núm. CAS: 86-73-7 EINECS: 201-695-5 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...