Ciclopropilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR18344-100G OR18344-250G
APOSOR18344-100GEA 48 EUR
APOSOR18344-100G APOSOR18344-250G
Ciclopropilamina 98%
Ciclopropilamina
Formula: C₃H₇N
Pto. Ebullición: 49…50 °C
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 0,824 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –25 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001301
Núm. CAS: 765-30-0
UN: 2733
ADR: 3+8,II