2-Aminobenzotiazol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18345-100G OR18345-25G
APOSOR18345-100GEA 36.4 EUR
APOSOR18345-100G APOSOR18345-25G
2-Aminobenzotiazol 97%
2-Aminobenzotiazol
Formula: C₇H₆N₂S
Pto. de fusión: 126…129 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005785
Núm. CAS: 136-95-8
EINECS: 205-268-4