5-Bromotiofeno-2-carbaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18347-100G OR18347-25G OR18347-1G
APOSOR18347-100GEA 144 EUR
APOSOR18347-100G APOSOR18347-25G APOSOR18347-1G
5-Bromotiofeno-2-carbaldehído 97%
5-Bromotiofeno-2-carbaldehído
Formula: C₅H₃BrOS
Pto. Ebullición: 105…107 °C/11mmHg
Pto. de fusión: 15 °C
Densidad: 1,607 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 99 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005432
Núm. CAS: 4701-17-1
EINECS: 225-176-8