Ácido 4-metilcinámico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(p-Tolyl)acrylic acid
OR18348-100G
OR18348-25G
OR18348-5G
APOSOR18348-100GEA
66.7
EUR
APOSOR18348-100G
APOSOR18348-25G
APOSOR18348-5G
Ácido 4-metilcinámico
Ácido 4-metilcinámico
Formula:
C₁₀H₁₀O₂ MW: 162,19 g/mol Pto. de fusión: 196…198 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002697 Núm. CAS: 1866-39-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...