Ftalaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: o-Ftalaldehído, OPA
OR18349-250G OR18349-25G OR18349-100G
APOSOR18349-250GEA 183 EUR
APOSOR18349-250G APOSOR18349-25G APOSOR18349-100G
Ftalaldehído 98%
Ftalaldehído
Formula: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Pto. Ebullición: 83 °C/0,8mmHg
Pto. de fusión: 53…57 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 132 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003335
Núm. CAS: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II