2,3-Dimetil-2-buteno
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR18350-100G
OR18350-25G
APOSOR18350-100GEA
0
EUR
APOSOR18350-100G
APOSOR18350-25G
2,3-Dimetil-2-buteno
2,3-Dimetil-2-buteno
Formula:
C₆H₁₂ Pto. Ebullición: 72…73 °C Pto. de fusión: –75 °C Densidad: 0,708 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: –16 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008897 Núm. CAS: 563-79-1 EINECS: 209-263-8 UN: 3295 ADR: 3,II |