2-Nitro-5-piperidinoaniline
Proveedor: Apollo Scientific
OR183519-1G
OR183519-5G
APOSOR183519-1GEA
85.7
EUR
APOSOR183519-1G
APOSOR183519-5G
2-Nitro-5-piperidinoaniline
2-Nitro-5-piperidinoaniline
Formula:
C₁₁H₁₅N₃O₂ MW: 221.26 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00545948 Núm. CAS: 54997-99-8 |