Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Fmoc-OSu, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
OR18352-100G OR18352-25G OR18352-1KG
APOSOR18352-100GEA 43.5 EUR
APOSOR18352-100G APOSOR18352-25G APOSOR18352-1KG
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Formula: C₁₉H₁₅NO₅
Pto. de fusión: 150…153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010733
Núm. CAS: 82911-69-1
EINECS: 433-520-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III