Ethyl-1-(3-amino-4-nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR183520-1G
OR183520-5G
APOSOR183520-1GEA
85.7
EUR
APOSOR183520-1G
APOSOR183520-5G
Ethyl-1-(3-amino-4-nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylate
Ethyl-1-(3-amino-4-nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylate
Formula:
C₁₄H₁₉N₃O₄ MW: 293,33 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03425788 Núm. CAS: 439095-45-1 |