5-Cloroindolina-2,3-diona
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Cloro-1H-indol-2,3-diona
OR18353-100G
OR18353-25G
APOSOR18353-100GEA
58
EUR
APOSOR18353-100G
APOSOR18353-25G
5-Cloroindolina-2,3-diona
5-Cloroindolina-2,3-diona
Formula:
C₈H₄ClNO₂ MW: 181.58 g/mol Pto. Ebullición: 361 Pto. de fusión: 254…258 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014567 Núm. CAS: 17630-76-1 EINECS: 241-614-0 |