Alcohol 3-fenoxibencílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Hydroxymethyl)diphenyl ether, (3-Phenoxyphenyl)methanol
OR18354-25G OR18354-100G OR18354-500G
APOSOR18354-25GEA 21.9 EUR
APOSOR18354-25G APOSOR18354-100G APOSOR18354-500G
Alcohol 3-fenoxibencílico
Alcohol 3-fenoxibencílico
Formula: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,24 g/mol
Pto. Ebullición: 135…140 °C/0,1mmHg
Pto. de fusión: 44381 °C
Densidad: 1,149 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004636
Núm. CAS: 13826-35-2
EINECS: 237-525-1
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III