Ácido 4-cloro-3,5-dinitrobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Dinitro-4-chlorobenzoic acid
OR18359-500G
APOSOR18359-500GEA 98.6 EUR
APOSOR18359-500G
Ácido 4-cloro-3,5-dinitrobenzoico
Ácido 4-cloro-3,5-dinitrobenzoico
Formula: C₇H₃ClN₂O₆
MW: 246,56 g/mol
Pto. Ebullición: 315 °C
Pto. de fusión: 159…162 °C
Pto. de inflamación: 186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007080
Núm. CAS: 118-97-8
EINECS: 204-209-1