2-(4-Nitrofenil)etanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Nitrophenethyl alcohol, p-Nitrophenethyl Alcohol
OR1836-100G
OR1836-25G
APOSOR1836-100GEA
173
EUR
APOSOR1836-100G
APOSOR1836-25G
2-(4-Nitrofenil)etanol 98%
2-(4-Nitrofenil)etanol
Formula:
C₈H₉NO₃ Pto. Ebullición: 177 °C/16mmHg Pto. de fusión: 59…62 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010202 Núm. CAS: 100-27-6 EINECS: 202-835-8 |