Ácido 2,4-diclorobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18360-1KG OR18360-100G OR18360-500G
APOSOR18360-1KGEA 66.7 EUR
APOSOR18360-1KG APOSOR18360-100G APOSOR18360-500G
Ácido 2,4-diclorobenzoico
Ácido 2,4-diclorobenzoico
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Pto. de fusión: 159…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002414
Núm. CAS: 50-84-0
EINECS: 200-067-8