2-Clorobencimidazol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18361-100G OR18361-25G OR18361-5G
APOSOR18361-100GEA 68.3 EUR
APOSOR18361-100G APOSOR18361-25G APOSOR18361-5G
2-Clorobencimidazol 96%
2-Clorobencimidazol
Formula: C₇H₅ClN₂
Pto. de fusión: 180…185 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00051944
Núm. CAS: 4857-06-1
EINECS: 225-453-3