Cloro(trifenil)metano 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Clorotrifenilmetano
OR18363-100G OR18363-500G OR18363-1KG
APOSOR18363-100GEA 21.9 EUR
APOSOR18363-100G APOSOR18363-500G APOSOR18363-1KG
Cloro(trifenil)metano 95%
Cloro(trifenil)metano
Formula: C₁₉H₁₅Cl
Pto. Ebullición: 230…235 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 111…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000813
Núm. CAS: 76-83-5
UN: 3261
ADR: 8,III