Ácido 3,5-dihidroxibenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18364-100G OR18364-500G OR18364-25G
APOSOR18364-100GEA 65.4 EUR
APOSOR18364-100G APOSOR18364-500G APOSOR18364-25G
Ácido 3,5-dihidroxibenzoico 98%
Ácido 3,5-dihidroxibenzoico
Formula: C₇H₆O₄
Pto. de fusión: 236…238 °C
Pto. de inflamación: 200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002512
Núm. CAS: 99-10-5
EINECS: 202-730-7