D(-)-β-mercaptovalina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-D-Pen-OH, (S)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid, Penicillamine
OR18365-25G OR18365-100G
APOSOR18365-25GEA 115 EUR
APOSOR18365-25G APOSOR18365-100G
D(-)-β-mercaptovalina
D(-)-β-mercaptovalina
Formula: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149.2 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 212 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064302
Núm. CAS: 52-67-5