Bromuro de (1-decil)trifenilfosfonio
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18367-100G OR18367-1KG
APOSOR18367-100GEA 261 EUR
APOSOR18367-100G APOSOR18367-1KG
Bromuro de (1-decil)trifenilfosfonio
Bromuro de (1-decil)trifenilfosfonio
Formula: C₂₈H₃₆BrP
MW: 483,47 g/mol
Pto. de fusión: 87…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051854
Núm. CAS: 32339-43-8
EINECS: 250-996-8