3,4-Dihidroxibenzoato de etilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4-Dihydroxybenzoic acid ethyl ester, Protocatechuic acid ethyl ester, Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate
OR18368-25G OR18368-100G OR18368-500G
APOSOR18368-25GEA 21.9 EUR
APOSOR18368-25G APOSOR18368-100G APOSOR18368-500G
3,4-Dihidroxibenzoato de etilo
3,4-Dihidroxibenzoato de etilo
Formula: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Pto. de fusión: 132…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002199
Núm. CAS: 3943-89-3
EINECS: 223-529-0