3-Acetilbenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Metil-m-cianofenilcetona, 1-(3-Cianofenil)etan-1-ona, 3'-Cianoacetofenona
OR18369-25G
APOSOR18369-25GEA 72.5 EUR
APOSOR18369-25G
3-Acetilbenzonitrilo 98%
3-Acetilbenzonitrilo
Formula: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Pto. de fusión: 97…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001806
Núm. CAS: 6136-68-1