1-Metilpiperazina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR18370-250G OR18370-1KG
APOSOR18370-250GEA 50.9 EUR
APOSOR18370-250G APOSOR18370-1KG
1-Metilpiperazina
1-Metilpiperazina
Formula: C₅H₁₂N₂
Pto. Ebullición: 137…139 °C
Pto. de fusión: –5 °C
Densidad: 0,903 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005966
Núm. CAS: 109-01-3
EINECS: 203-639-5
UN: 2734
ADR: 8+3,II