ω-2,4-Tricloroacetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-2,4-Tricloroacetofenona, 2,2',4'-Tricloroacetofenona
OR18371-100G OR18371-500G OR18371-1KG
APOSOR18371-100GEA 21.9 EUR
APOSOR18371-100G APOSOR18371-500G APOSOR18371-1KG
ω-2,4-Tricloroacetofenona
ω-2,4-Tricloroacetofenona
Formula: C₈H₅Cl₃O
MW: 223,49 g/mol
Pto. Ebullición: 130…135 °C/4mmHg
Pto. de fusión: 47…56 °C
Densidad: 1,312 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000934
Núm. CAS: 4252-78-2
EINECS: 224-218-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III