2,6-Dibromofenol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR18373-100G
OR18373-25G
OR18373-5G
APOSOR18373-100GEA
0
EUR
APOSOR18373-100G
APOSOR18373-25G
APOSOR18373-5G
2,6-Dibromofenol
2,6-Dibromofenol
Formula:
C₆H₄Br₂O Pto. Ebullición: 255…256 °C Pto. de fusión: 53…57 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002152 Núm. CAS: 608-33-3 EINECS: 210-161-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |