5-Nitroisoftalato de dimetilo 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dimetilo 5-nitroisoftalato
OR18375-250G OR18375-100G OR18375-500G
APOSOR18375-250GEA 37.7 EUR
APOSOR18375-250G APOSOR18375-100G APOSOR18375-500G
5-Nitroisoftalato de dimetilo 98+%
5-Nitroisoftalato de dimetilo
Formula: C₁₀H₉NO₆
MW: 239.18 g/mol
Pto. de fusión: 121…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008429
Núm. CAS: 13290-96-5
EINECS: 236-307-3