2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Dimethylpyrimidin-4-ol, 2,6-Dimethyl-4-pyrimidinol, 6-Hydroxy-2,4-dimethylpyrimidine
OR18376-25G
APOSOR18376-25GEA 60.9 EUR
APOSOR18376-25G
2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine
2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine
Formula: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Pto. de fusión: 198…200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006105
Núm. CAS: 6622-92-0
EINECS: 229-577-9