Ácido 4-(dietilamino)benzoico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR18377-5G OR18377-1G OR18377-25G
APOSOR18377-5GEA 24.8 EUR
APOSOR18377-5G APOSOR18377-1G APOSOR18377-25G
Ácido 4-(dietilamino)benzoico 99%
Ácido 4-(dietilamino)benzoico
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Pto. de fusión: 192…195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002538
Núm. CAS: 5429-28-7
EINECS: 226-582-8