4-Clorobenzofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: p-Chlorobenzophenone
OR18380-1KG OR18380-500G OR18380-5KG
APOSOR18380-1KGEA 48 EUR
APOSOR18380-1KG APOSOR18380-500G APOSOR18380-5KG
4-Clorobenzofenona 97%
4-Clorobenzofenona
Formula: C₁₃H₉ClO
MW: 216,67 g/mol
Pto. Ebullición: 330…332 °C
Pto. de fusión: 74…77 °C
Pto. de inflamación: 143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000622
Núm. CAS: 134-85-0
EINECS: 205-160-7