Hidróxido de (R)-(-)-(3-carboxi-2-hidroxipropil)trimetilamonio 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Levocarnitine, L-Carnitine, Vitamin BT, (R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, R)-(-)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate
OR18381-100G OR18381-25G OR18381-500G
APOSOR18381-100GEA 36.4 EUR
APOSOR18381-100G APOSOR18381-25G APOSOR18381-500G
Hidróxido de (R)-(-)-(3-carboxi-2-hidroxipropil)trimetilamonio 98%
Hidróxido de (R)-(-)-(3-carboxi-2-hidroxipropil)trimetilamonio
Formula: C₇H₁₅NO₃
MW: 161.20 g/mol
Pto. de fusión: 210…212 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038747
Núm. CAS: 541-15-1
EINECS: 208-768-0